6-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydro-6-methyl-2H-pyran-5-carboxylic acid
OR30416-250MG
APOSOR30416-250MGEA
190
EUR
APOSOR30416-250MG
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,16 g/mol Schmelzpunkt: 119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00179417 CAS-Nummer: 5399-21-3 |