5-Hydroxy-o-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR304202-25G
APOSOR304202-25GEA
62.5
EUR
APOSOR304202-25G
5-Hydroxy-o-toluylsäure 98%
5-Hydroxy-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Schmelzpunkt: 182…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09833184 CAS-Nummer: 578-22-3 |