5-Brom-2-furaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromfurfural
OR30421-5G
APOSOR30421-5GEA 21.9 EUR
APOSOR30421-5G
5-Brom-2-furaldehyd
5-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Molecular Weight: 174.98 g/mol
Siedepunkt: 112 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 82…85 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00159501
CAS-Nummer: 1899-24-7