1,3-Acetonedicarboxylic acid anhydride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2H-Pyran-2,4,6(3H,5H)-trione
OR30430-250MG
APOSOR30430-250MGEA
260
EUR
APOSOR30430-250MG
1,3-Acetonedicarboxylic acid anhydride 97%
1,3-Acetonedicarboxylic acid anhydride
Formel:
C₅H₄O₄ Molecular Weight: 128,083 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07783094 CAS-Nummer: 10521-08-1 |