3,6-Dichloro-4-hydroxypyridazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,6-Dichloro-4-hydroxy-1,2-diazine, 3,6-Dichloropyridazin-4-ol
OR304303-1G
APOSOR304303-1GEA
23.2
EUR
APOSOR304303-1G
3,6-Dichloro-4-hydroxypyridazine 95+%
3,6-Dichloro-4-hydroxypyridazine
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04971276 CAS-Nummer: 2779-81-9 |