3-Methoxypyridazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR304308-5G
APOSOR304308-5GEA 85.7 EUR
APOSOR304308-5G
3-Methoxypyridazin 97%
3-Methoxypyridazine
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,1139 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234098
CAS-Nummer: 19064-65-4