4-(Propan-2-yl)azetidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304320-1G
APOSOR304320-1GEA
700
EUR
APOSOR304320-1G
4-(Propan-2-yl)azetidin-2-one
4-(Propan-2-yl)azetidin-2-one
Formel:
C₆H₁₁NO Molecular Weight: 113,158 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06217522 CAS-Nummer: 7486-92-2 |