2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
Lieferant: Apollo Scientific
OR304322-1G
APOSOR304322-1GEA
877
EUR
APOSOR304322-1G
2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
2-(1-Methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26936204 CAS-Nummer: 1542210-23-0 |