3-Ethynylazetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304323-1G
APOSOR304323-1GEA
0
EUR
APOSOR304323-1G
3-Ethynylazetidine hydrochloride
3-Ethynylazetidine hydrochloride
Formel:
C₅H₇N·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18911000 CAS-Nummer: 1426424-91-0 |