tert-Butyl 3-ethynyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR304334-1G
APOSOR304334-1GEA
3110
EUR
APOSOR304334-1G
tert-Butyl 3-ethynyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-ethynyl-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ Molecular Weight: 195,258 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22566173 CAS-Nummer: 1363381-76-3 |