2-[(2S)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304337-1G
APOSOR304337-1GEA
0
EUR
APOSOR304337-1G
2-[(2S)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
2-[(2S)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31617919 CAS-Nummer: 935669-11-7 |