2-[(2R)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304338-1G
APOSOR304338-1GEA
1560
EUR
APOSOR304338-1G
2-[(2R)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
2-[(2R)-Azetidin-2-yl]propan-2-ol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₃NO·ClH Molecular Weight: 151,634 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31617920 CAS-Nummer: 2173637-17-5 |