5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR304339-1G
OR304339-5G
APOSOR304339-1GEA
521
EUR
APOSOR304339-1G
APOSOR304339-5G
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formel:
C₈H₆INS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00643249 CAS-Nummer: 90414-61-2 |