cis-3-(Propan-2-yloxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304342-1G
APOSOR304342-1GEA 923 EUR
APOSOR304342-1G
cis-3-(Propan-2-yloxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Propan-2-yloxy)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28892829
CAS-Nummer: 1909294-44-5