1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304344-1G
APOSOR304344-1GEA
1710
EUR
APOSOR304344-1G
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
1-(3-Hydroxycyclobutyl)ethan-1-one
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114,142 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24701736 CAS-Nummer: 30494-01-0 |