3-Amino-3-methylcyclobutan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304350-1G
APOSOR304350-1GEA
1710
EUR
APOSOR304350-1G
3-Amino-3-methylcyclobutan-1-one hydrochloride
3-Amino-3-methylcyclobutan-1-one hydrochloride
Formel:
C₅H₉NO·ClH Molecular Weight: 135,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30724194 CAS-Nummer: 2089255-22-9 |