3-tert-Butylcyclobutanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR304353-1G
APOSOR304353-1GEA
1560
EUR
APOSOR304353-1G
3-tert-Butylcyclobutanone
3-tert-Butylcyclobutanone
Formel:
C₈H₁₄O Molecular Weight: 126.196 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19441103 CAS-Nummer: 20614-90-8 |