2,2-Dimethylcyclobutan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304354-1G
APOSOR304354-1GEA
1930
EUR
APOSOR304354-1G
2,2-Dimethylcyclobutan-1-one
2,2-Dimethylcyclobutan-1-one
Formel:
C₆H₁₀O Molecular Weight: 98,143 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22049843 CAS-Nummer: 1192-14-9 |