Cyclobutane-1,3-diol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304355-1G
APOSOR304355-1GEA 1150 EUR
APOSOR304355-1G
Cyclobutane-1,3-diol
Cyclobutane-1,3-diol
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,105 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22627868
CAS-Nummer: 63518-47-8