3-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304356-1G
APOSOR304356-1GEA
299
EUR
APOSOR304356-1G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
3-(Hydroxymethyl)cyclobutan-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O₂ Molecular Weight: 102,132 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09743755 CAS-Nummer: 1245647-03-3 |