2,2-Dimethylcyclobutan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304366-1G
APOSOR304366-1GEA 1930 EUR
APOSOR304366-1G
2,2-Dimethylcyclobutan-1-ol
2,2-Dimethylcyclobutan-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,159 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26959233
CAS-Nummer: 35301-44-1