cis-3-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304367-1G
APOSOR304367-1GEA
1130
EUR
APOSOR304367-1G
cis-3-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₁N·ClH Molecular Weight: 121,608 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12925785 CAS-Nummer: 1093951-55-3 |