3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304374-1G
APOSOR304374-1GEA 1150 EUR
APOSOR304374-1G
3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
3-(Benzyloxy)-2,2-dimethylcyclobutan-1-ol
Formel: C₁₃H₁₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21756139
CAS-Nummer: 17139-85-4