trans-3-Hydroxycyclobutanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR304377-1G
APOSOR304377-1GEA
1160
EUR
APOSOR304377-1G
trans-3-Hydroxycyclobutanecarbonitrile
trans-3-Hydroxycyclobutanecarbonitrile
Formel:
C₅H₇NO Molecular Weight: 97.115 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30802788 CAS-Nummer: 88315-80-4 |