cis-2-Aminocyclobutan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304384-1G
APOSOR304384-1GEA
1010
EUR
APOSOR304384-1G
cis-2-Aminocyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-2-Aminocyclobutan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₄H₉NO·ClH Molecular Weight: 123,581 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26127763 CAS-Nummer: 2070860-49-8 |