trans-3-(2-Hydroxypropan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR304385-500MG
APOSOR304385-500MGEA
1830
EUR
APOSOR304385-500MG
trans-3-(2-Hydroxypropan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-(2-Hydroxypropan-2-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molecular Weight: 158,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30803329 CAS-Nummer: 1940136-70-8 |