2-[trans-3-Aminocyclobutyl]propan-2-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304386-1G
APOSOR304386-1GEA
1490
EUR
APOSOR304386-1G
2-[trans-3-Aminocyclobutyl]propan-2-ol hydrochloride
2-[trans-3-Aminocyclobutyl]propan-2-ol hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅NO·ClH Molecular Weight: 165,661 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30803654 CAS-Nummer: 2058249-61-7 |