4,7-Diazaspiro[2.5]octan-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304394-1G
APOSOR304394-1GEA 2220 EUR
APOSOR304394-1G
4,7-Diazaspiro[2.5]octan-5-one
4,7-Diazaspiro[2.5]octan-5-one
Formel: C₆H₁₀N₂O
Molecular Weight: 126,156 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20526179
CAS-Nummer: 1200114-14-2