5,8-Diazaspiro[3.5]nonan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304395-1G
APOSOR304395-1GEA
2890
EUR
APOSOR304395-1G
5,8-Diazaspiro[3.5]nonan-6-one
5,8-Diazaspiro[3.5]nonan-6-one
Formel:
C₇H₁₂N₂O Molecular Weight: 140,183 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31567418 CAS-Nummer: 1419209-31-6 |