6-Methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304397-1G
APOSOR304397-1GEA
307
EUR
APOSOR304397-1G
6-Methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
6-Methoxy-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃NO·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28501414 CAS-Nummer: 1638761-19-9 |