5-Oxaspiro[2.4]heptan-6-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304399-1G
APOSOR304399-1GEA
1150
EUR
APOSOR304399-1G
5-Oxaspiro[2.4]heptan-6-one
5-Oxaspiro[2.4]heptan-6-one
Formel:
C₆H₈O₂ Molecular Weight: 112,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17014664 CAS-Nummer: 33867-36-6 |