5-Amino-1H-indazol 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30440-100G OR30440-5G OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA 219 EUR
APOSOR30440-100G APOSOR30440-5G APOSOR30440-25G
5-Amino-1H-indazol 95%
5-Amino-1H-indazole
Formel: C₇H₇N₃
Schmelzpunkt: 172…178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037975
CAS-Nummer: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR