7-Amino-2-azaspiro[4.4]nonan-3-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304401-1G
APOSOR304401-1GEA
3280
EUR
APOSOR304401-1G
7-Amino-2-azaspiro[4.4]nonan-3-one hydrochloride
7-Amino-2-azaspiro[4.4]nonan-3-one hydrochloride
Formel:
C₈H₁₄N₂O·ClH Molecular Weight: 190,671 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31617948 CAS-Nummer: 2173991-79-0 |