Spiro[4.4]nonane-4,9-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR304402-1G
APOSOR304402-1GEA 2160 EUR
APOSOR304402-1G
Spiro[4.4]nonane-4,9-dione
Spiro[4.4]nonane-4,9-dione
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00457280
CAS-Nummer: 27723-43-9