2,9-Diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304403-1G
APOSOR304403-1GEA
0
EUR
APOSOR304403-1G
2,9-Diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
2,9-Diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formel:
C₉H₁₈N₂·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10700111 CAS-Nummer: 2227206-72-4 |