7-Benzyl-1,7-diazaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
OR304406-1G
APOSOR304406-1GEA
1490
EUR
APOSOR304406-1G
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[3.5]nonane
7-Benzyl-1,7-diazaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₁₄H₂₀N₂ Molecular Weight: 216,322 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24384637 CAS-Nummer: 1420897-28-4 |