6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-methyl-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
OR304407-1G
APOSOR304407-1GEA
811
EUR
APOSOR304407-1G
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
6-Methyl-2-azaspiro[3.3]heptane hydrochloride
Formel:
C₇H₁₃N·ClH Molecular Weight: 147,646 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30829398 CAS-Nummer: 2089649-42-1 |