Spiro[3.4]octan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304408-1G
APOSOR304408-1GEA
911
EUR
APOSOR304408-1G
Spiro[3.4]octan-2-one
Spiro[3.4]octan-2-one
Formel:
C₈H₁₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19441113 CAS-Nummer: 41463-77-8 |