2-(Isopropylsulfonyl)anilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Isopropylsulphonyl)aniline, 2-Aminophenyl Isopropyl sulphone
OR30441-500MG
APOSOR30441-500MGEA 21.9 EUR
APOSOR30441-500MG
2-(Isopropylsulfonyl)anilin 98%
1-Amino-2-(isopropylsulphonyl)benzene
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Molecular Weight: 199,2700 g/mol
Schmelzpunkt: 83 - 84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08445603
CAS-Nummer: 76697-50-2