1,6-Diazaspiro[3.5]nonan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304414-1G
APOSOR304414-1GEA
1150
EUR
APOSOR304414-1G
1,6-Diazaspiro[3.5]nonan-2-one
1,6-Diazaspiro[3.5]nonan-2-one
Formel:
C₇H₁₂N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26858689 CAS-Nummer: 1567085-15-7 |