5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304415-1G
APOSOR304415-1GEA 1040 EUR
APOSOR304415-1G
5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-ol
5-Oxaspiro[3.5]nonan-8-ol
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,196 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22070788
CAS-Nummer: 1368181-23-0