7-Oxospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR304417-1G
APOSOR304417-1GEA
1860
EUR
APOSOR304417-1G
7-Oxospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
7-Oxospiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Molecular Weight: 182,216 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24857339 CAS-Nummer: 1440962-16-2 |