Spiro[3.5]nonan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304419-1G
APOSOR304419-1GEA
923
EUR
APOSOR304419-1G
Spiro[3.5]nonan-1-one
Spiro[3.5]nonan-1-one
Formel:
C₉H₁₄O Molecular Weight: 138,207 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24386783 CAS-Nummer: 29800-45-1 |