Spiro[2.3]hexan-5-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR304420-1G
APOSOR304420-1GEA
359
EUR
APOSOR304420-1G
Spiro[2.3]hexan-5-one
Spiro[2.3]hexan-5-one
Formel:
C₆H₈O Molecular Weight: 96,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23884029 CAS-Nummer: 20061-22-7 |