7-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
OR304425-1G
APOSOR304425-1GEA
1560
EUR
APOSOR304425-1G
7-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
7-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581251 CAS-Nummer: 106404-52-8 |