6-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Lieferant: Apollo Scientific
OR304426-1G
APOSOR304426-1GEA
3110
EUR
APOSOR304426-1G
6-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
6-Oxa-1-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₇H₁₃NO Molecular Weight: 127,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14581253 CAS-Nummer: 1214875-46-3 |