4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304428-250MG
OR304428-500MG
APOSOR304428-250MGEA
0
EUR
APOSOR304428-250MG
APOSOR304428-500MG
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
4-Oxa-1,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₆N₂O·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26096846 CAS-Nummer: 1439897-97-8 |