3-lambda-Thia-9-azaspiro[5.5]undecane-3,3-dione hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304434-1G
APOSOR304434-1GEA
1710
EUR
APOSOR304434-1G
3-lambda-Thia-9-azaspiro[5.5]undecane-3,3-dione hydrochloride
3-lambda-Thia-9-azaspiro[5.5]undecane-3,3-dione hydrochloride
Formel:
C₉H₁₇NO₂S·ClH Molecular Weight: 239,763 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28954306 CAS-Nummer: 1803582-31-1 |