{Spiro[2.5]octan-5-yl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR304437-1G
APOSOR304437-1GEA
1490
EUR
APOSOR304437-1G
{Spiro[2.5]octan-5-yl}methanol
{Spiro[2.5]octan-5-yl}methanol
Formel:
C₉H₁₆O Molecular Weight: 140,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30803019 CAS-Nummer: 2002815-12-3 |