1-{2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-7-yl}ethan-1-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR304441-1G
APOSOR304441-1GEA
1830
EUR
APOSOR304441-1G
1-{2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-7-yl}ethan-1-one hydrochloride
1-{2,7-Diazaspiro[3.5]nonan-7-yl}ethan-1-one hydrochloride
Formel:
C₉H₁₆N₂O·ClH Molecular Weight: 204,697 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31617951 CAS-Nummer: 2173992-33-9 |